Ammonium cobalt(II) phosphate monohydrate 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
B24393.18
B24393.18EA 37.2 EUR InStock
B24393.18
Ammonium cobalt(II) phosphate monohydrate 98%
Ammonium cobalt(II) phosphate monohydrate
Purity: 98% CAS No.: 16827-96-6 Molecular Formula: H4CoNO4P.H2O Formula Weight: 189.96 (171.94anhy) MDL No.: MFCD02683114
Formel: H₄CoNO₄P·H₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02683114
CAS-Nummer: 16827-96-6
EINECS: 238-633-1
Merck Index: 14,513
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge