3-Methoxyphenylboronsäure ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
B24412.03 B24412.06 B24412.14
B24412.03EA 44.5 EUR InStock
B24412.03 B24412.06 B24412.14
3-Methoxyphenylboronsäure ≥97%
3-Methoxyphenylboronsäure
Purity: 97% CAS No.: 10365-98-7 Molecular Formula: C7H9BO3 Formula Weight: 151.96 Melting Point: 158-162° Beilstein Reference: 2831223
Formel: C₇H₉BO₃
MW: 151.96 g/mol
Melting Pt: 158…162 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00161359
CAS-Nummer: 10365-98-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge