Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Methyl-(S)-(-)-lactat ≥97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

B24468.22 B24468.14
B24468.22EA 66.9 EUR InStock
B24468.22 B24468.14
Methyl-(S)-(-)-lactat ≥97%
Methyl-(S)-(-)-lactat
Purity: 97% CAS No.: 27871-49-4 Molecular Formula: C4H8O3 Formula Weight: 104.11 Flash Point: 49°(120°F) Refractive Index: 1.4140 Melting Point: -44° Boiling Point: 135-138° Beilstein Reference: 1720587 Optical Rotation: -8.2° (neat) UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00064265


Formel: C₄H₈O₃
MW: 104.11 g/mol
Siedepunkt: 135…138 °C
Melting Pt: –44 °C
Dichte: 1.092
Flash-Pt: 49 °C (120 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064265
CAS-Nummer: 27871-49-4
EINECS: 248-704-9
UN: 3272
ADR: 3 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge