Isobutyrylchlorid ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
B24472.22 B24472.36
B24472.22EA 32.2 EUR InStock
B24472.22 B24472.36
Isobutyrylchlorid ≥98%
Isobutyrylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 79-30-1 Molecular Formula: (CH3)2CHCOCl Formula Weight: 106.55 Flash Point: 8°(46°F) Refractive Index: 1.4070 Odour: Unpleasant Melting Point: ca -90° Boiling Point: 91-93° Beilstein Reference: 605393 UN No.: 2395 MDL No.: MFCD00000717
Formel: C₄H₇ClO
MW: 106.55 g/mol
Siedepunkt: 91…93 °C
Melting Pt: ∼–90 °C
Dichte: 1.017
Flash-Pt: 8 °C (46 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000717
CAS-Nummer: 79-30-1
EINECS: 201-194-1
UN: 2395
ADR: 3 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge