4-Ethylphenylboronsäure ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
B24656.03 B24656.06 B24656.14
B24656.03EA 26.2 EUR InStock
B24656.03 B24656.06 B24656.14
4-Ethylphenylboronsäure ≥97%
4-Ethylphenylboronsäure
Purity: 97% CAS No.: 63139-21-9 Molecular Formula: C8H11BO2 Formula Weight: 149.99 Melting Point: 150-154° Beilstein Reference: 3030638
Formel: C₈H₁₁BO₂
Melting Pt: 150…154 °C
Dichte: 1,125 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00859377
CAS-Nummer: 63139-21-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge