(R)-(+)-2-Pyrrolidinon-5-carbonsäure ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
B24678.22 B24678.06 B24678.14
B24678.22EA 580 EUR InStock
B24678.22 B24678.06 B24678.14
(R)-(+)-2-Pyrrolidinon-5-carbonsäure ≥98%
(R)-(+)-2-Pyrrolidinon-5-carbonsäure
Purity: 98+% CAS No.: 4042-36-8 Molecular Formula: C5H7NO3 Formula Weight: 129.12 Melting Point: 158-160° Beilstein Reference: 82133
Formel: C₅H₇NO₃
Melting Pt: 158…160 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066212
CAS-Nummer: 4042-36-8
EINECS: 223-735-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge