2,7-Dichlorfluoren ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
B24717.06
B24717.06EA 112 EUR InStock
B24717.06
2,7-Dichlorfluoren ≥97%
2,7-Dichlorfluoren
Formel: C₁₃H₈Cl₂
Melting Pt: >300 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00032840
CAS-Nummer: 7012-16-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge