4-(Dimethylamino)zimtaldehyd ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
B24741.06 B24741.14
B24741.06EA 75 EUR InStock
B24741.06 B24741.14
4-(Dimethylamino)zimtaldehyd ≥98%
4-(Dimethylamino)zimtaldehyd
Purity: 98% CAS No.: 6203-18-5 Molecular Formula: C11H13NO Formula Weight: 175.23 Melting Point: 137-144° Beilstein Reference: 972369
Formel: C₁₁H₁₃NO
Melting Pt: 137…144 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007002
CAS-Nummer: 6203-18-5
EINECS: 228-267-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge