Methyl-1,2,4-triazol-3-carboxylat ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
B24750.06 B24750.14 B24750.22
B24750.06EA 41.1 EUR InStock
B24750.06 B24750.14 B24750.22
Methyl-1,2,4-triazol-3-carboxylat ≥98%
Methyl-1,2,4-triazol-3-carboxylat
Purity: 98% CAS No.: 4928-88-5 Molecular Formula: C4H5N3O2 Formula Weight: 127.10 MDL No.: MFCD00135989
Formel: C₄H₅N₃O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00135989
CAS-Nummer: 4928-88-5
EINECS: 480-470-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge