2,5-Dichlorphenol ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
B24787.14 B24787.22 B24787.36
B24787.14EA 24.6 EUR InStock
B24787.14 B24787.22 B24787.36
2,5-Dichlorphenol ≥98%
2,5-Dichlorphenol
Purity: 98% CAS No.: 583-78-8 Molecular Formula: C6H4Cl2O Formula Weight: 163.00 Odour: Phenol-like Melting Point: 55-58° Boiling Point: 211° Beilstein Reference: 1907692 UN No.: 2020 MDL No.: MFCD00002174
Formel: C₆H₄Cl₂O
Siedepunkt: 211 °C
Melting Pt: 55…58 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002174
CAS-Nummer: 583-78-8
EINECS: 209-520-4
UN: 2020
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge