Didecyldimethylammoniumbromid ≥80%, wässriges Gel
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
B24832.22 B24832.36
B24832.22EA 46.6 EUR InStock
B24832.22 B24832.36
Didecyldimethylammoniumbromid ≥80%, wässriges Gel
Didecyldimethylammonium bromide
CAS No.: 2390-68-3 Molecular Formula: C22H48BrN Formula Weight: 406.54 Refractive Index: 1.4570 MDL No.: MFCD00012194
Formel: C₂₂H₄₈BrN
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012194
CAS-Nummer: 2390-68-3
EINECS: 219-234-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge