Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

6-Hydroxyhexanoic acid 95% may cont. variable amounts of dimer

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

B24857.03 B24857.06 B24857.14
B24857.03EA 54.1 EUR InStock
B24857.03 B24857.06 B24857.14
6-Hydroxyhexanoic acid 95% may cont. variable amounts of dimer
6-Hydroxyhexanoic acid
Purity: 95% CAS No.: 1191-25-9 Molecular Formula: C6H12O3 Formula Weight: 132.16 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4560 MDL No.: MFCD00046560


Formel: C₆H₁₂O₃
Dichte: 1,08
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD00046560
CAS-Nummer: 1191-25-9
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge