Pinakol ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
B25006.14 B25006.22 B25006.36
B25006.14EA 47 EUR InStock
B25006.14 B25006.22 B25006.36
Pinakol ≥99%
Pinakol
Purity: 99% CAS No.: 76-09-5 Molecular Formula: C6H14O2 Formula Weight: 118.18 Flash Point: 77°(170°F) Melting Point: 42-45° Boiling Point: 171-172° Beilstein Reference: 1340501 Merck Reference: 14,7439 MDL No.: MFCD00004462
Formel: C₆H₁₄O₂
Siedepunkt: 171…172 °C
Melting Pt: 42…45 °C
Dichte: 0,967 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 77 °C (170 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004462
CAS-Nummer: 76-09-5
EINECS: 200-933-5
Merck Index: 14,7439
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge