Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfuran (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) ≥99%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

B25028.0B B25028.22 B25028.30 B25028.36
B25028.0BEA 356 EUR InStock
B25028.0B B25028.22 B25028.30 B25028.36
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfuran (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) ≥99%
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfuran (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Purity: 99% CAS No.: 332-77-4 Molecular Formula: C6H10O3 Formula Weight: 130.14 Flash Point: 47°(116°F) Refractive Index: 1.4350 Melting Point: -40° Boiling Point: 160-162° Beilstein Reference: 113225 UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00003220


Formel: C₆H₁₀O₃
MW: 130.14 g/mol
Siedepunkt: 160…162 °C
Melting Pt: < –40 °C
Dichte: 1.072
Flash-Pt: 47 °C (116 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003220
CAS-Nummer: 332-77-4
EINECS: 206-367-5
UN: 3271
ADR: 3 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge