4-(Chlormethyl)-1,2-diphenylethan ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
B25222.03 B25222.06 B25222.14
B25222.03EA 36.5 EUR InStock
B25222.03 B25222.06 B25222.14
4-(Chlormethyl)-1,2-diphenylethan ≥98%
4-(Chlormethyl)-1,2-diphenylethan
Purity: 98% CAS No.: 80676-35-3 Molecular Formula: C15H15Cl Formula Weight: 230.73 Melting Point: 38-42° UN No.: 1759 MDL No.: MFCD02093918
Formel: C₁₅H₁₅Cl
MW: 230.73 g/mol
Melting Pt: 38…42 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02093918
CAS-Nummer: 80676-35-3
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge