2-Brom-4-methylpyridin 96%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
B25253.03 B25253.06 B25253.14
B25253.03EA 18.7 EUR InStock
B25253.03 B25253.06 B25253.14
2-Brom-4-methylpyridin 96%
2-Brom-4-methylpyridin
Purity: 96% CAS No.: 4926-28-7 Molecular Formula: C6H6BrN Formula Weight: 172.03 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5630 Boiling Point: 87°/10mm Beilstein Reference: 107331 MDL No.: MFCD00082590
Formel: C₆H₆BrN
Siedepunkt: 87 °C (10 mmHg)
Melting Pt: 218…228 °C
Dichte: 1,545
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082590
CAS-Nummer: 4926-28-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge