Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Brom-2-methylphenylisothiocyanat ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

B25296.06 B25296.14
B25296.06EA 87.6 EUR InStock
B25296.06 B25296.14
4-Brom-2-methylphenylisothiocyanat ≥98%
4-Brom-2-methylphenylisothiocyanat
Purity: 98% CAS No.: 19241-38-4 Molecular Formula: C8H6BrNS Formula Weight: 228.12 Melting Point: 44-46° Boiling Point: 129-130°/3mm UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00041087


Formel: C₈H₆BrNS
MW: 228.11 g/mol
Siedepunkt: 129…130 °C (3 mmHg)
Melting Pt: 44…46 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041087
CAS-Nummer: 19241-38-4
EINECS: 242-907-6
UN: 2923
ADR: 8 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge