2-Brom-5-nitroanisol ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
B25331.04 B25331.09
B25331.04EA 39.8 EUR InStock
B25331.04 B25331.09
2-Brom-5-nitroanisol ≥98%
2-Brom-5-nitroanisol
Purity: 98% CAS No.: 77337-82-7 Molecular Formula: C7H6BrNO3 Formula Weight: 232.03 Melting Point: 102-107° Beilstein Reference: 2520496
Formel: C₇H₆BrNO₃
MW: 232.03 g/mol
Melting Pt: 102…107 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041250
CAS-Nummer: 77337-82-7
EINECS: 278-669-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge