1-Chlor-2,6-dibrom-4-fluorbenzol ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
B25376.14
B25376.14EA 69.5 EUR InStock
B25376.14
1-Chlor-2,6-dibrom-4-fluorbenzol ≥98%
1-Chloro-2,6-dibromo-4-fluorobenzene
Formel: C₆H₂Br₂ClF
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061122
CAS-Nummer: 179897-90-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge