Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

ω,3,4-Trichloracetophenon

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

B25397.06 B25397.14
B25397.06EA 65.4 EUR InStock
B25397.06 B25397.14
ω,3,4-Trichloracetophenon
ω,3,4-Trichloracetophenon
CAS No.: 42981-08-8 Molecular Formula: C8H5Cl3O Formula Weight: 223.49 Melting Point: 43-45° Boiling Point: 171-173°/15mm UN No.: 1759 MDL No.: MFCD03970382


Formel: C₈H₅Cl₃O
Siedepunkt: 171…173 °C (15 mmHg)
Melting Pt: 43…45 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03970382
CAS-Nummer: 42981-08-8
UN: 1759
ADR: 8,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge