3-Bromthioanisol ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
B25406.06
B25406.06EA 219 EUR InStock
B25406.06
3-Bromthioanisol ≥98%
3-Bromthioanisol
Purity: 98% CAS No.: 33733-73-2 Molecular Formula: C7H7BrS Formula Weight: 203.11 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6240 Boiling Point: 124-125°/10mm Beilstein Reference: 2078598 MDL No.: MFCD00041395
Formel: C₇H₇BrS
Siedepunkt: 124…125 °C (10 mmHg)
Dichte: 1,510
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041395
CAS-Nummer: 33733-73-2
UN: 3334
ADR: 9,
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge