(±)-2-Phenyl-3-butin-2-ol ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
B25515.06 B25515.14 B25515.22
B25515.06EA 51 EUR InStock
B25515.06 B25515.14 B25515.22
(±)-2-Phenyl-3-butin-2-ol ≥98%
(±)-2-Phenyl-3-butin-2-ol
Purity: 98% CAS No.: 127-66-2 Molecular Formula: C10H10O Formula Weight: 146.19 Flash Point: 96°(205°F) Melting Point: 49-53° Boiling Point: 92-93°/10mm Beilstein Reference: 1100096 MDL No.: MFCD00004454
Formel: C₁₀H₁₀O
Siedepunkt: 92…93 °C (10 mmHg)
Melting Pt: 49…53 °C
Dichte: 1,031
Flash-Pt: 96 °C (205 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004454
CAS-Nummer: 127-66-2
EINECS: 204-855-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge