Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Natriumhydrogensulfat, wasserfrei 90+% remainder mainly sodium sulphate

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

B25587.0B B25587.0I B25587.30
B25587.0BEA 60.7 EUR InStock
B25587.0B B25587.0I B25587.30
Natriumhydrogensulfat, wasserfrei 90+% remainder mainly sodium sulphate
Natriumhydrogensulfat


Formel: HNaO₄S
Dichte: 2,435
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003531
CAS-Nummer: 7681-38-1
EINECS: 231-665-7
UN: 3260
ADR: 8,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge