5-Fluorsalicylaldehyd ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
B25724.03
B25724.03EA 56 EUR InStock
B25724.03
5-Fluorsalicylaldehyd ≥98%
5-Fluorsalicylaldehyd
Purity: 98+% CAS No.: 347-54-6 Molecular Formula: C7H5FO2 Formula Weight: 140.11 Melting Point: 82-85° MDL No.: MFCD01090997
Formel: C₇H₅FO₂
MDL Number: MFCD01090997
CAS-Nummer: 347-54-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge