1H-Pyrazol-3-carbonsäure ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
B25732.03 B25732.06
B25732.03EA 46.4 EUR InStock
B25732.03 B25732.06
1H-Pyrazol-3-carbonsäure ≥97%
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 1621-91-6 Molecular Formula: C4H4N2O2 Formula Weight: 112.09 Melting Point: 211° dec. MDL No.: MFCD00077436
Formel: C₄H₄N₂O₂
Melting Pt: 211 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00077436
CAS-Nummer: 1621-91-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge