4-Fluor-DL-phenylalanin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
4000519.0005
BACE4000519.0005EA 0 EUR InStock
BACE4000519.0005
4-Fluor-DL-phenylalanin
4-Fluor-DL-phenylalanin
Formel: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183.18 g/mol
MDL Number: MFCD00002600
CAS-Nummer: 51-65-0
EINECS: 200-113-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge