N(α)-Acetyl-L-Tryptophan
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
4003876.0025
BACE4003876.0025EA 0 EUR InStock
BACE4003876.0025
N(α)-Acetyl-L-Tryptophan
N(α)-Acetyl-L-tryptophan
Formel: C₁₃H₁₄N₂O₃
MDL Number: MFCD00065976
CAS-Nummer: 1218-34-4
EINECS: 214-935-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge