Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

L-Cycloserin

Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


4006516.0250 4006516.0050
BACE4006516.0250EA 386 EUR InStock
BACE4006516.0250 BACE4006516.0050
L-Cycloserin
L-Cycloserin
L-Cycloserine regulates sphingolipide metabolism by inhibiting the key enzyme serine palmitoyltransferase. Both cycloserine enantiomers inhibit 3-ketodihydrosphingosine synthetase (EC 2.3.1.50), though the L-form is the more potent inhibitor of the enzyme. Pérez-Sala et al. studied its inhibitory activity on pyruvate metabolism.


Formel: C₃H₆N₂O₂
MDL Number: MFCD00064324
CAS-Nummer: 339-72-0
EINECS: 206-427-0
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge