N-Acetyl-D-methionin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
4007232.0005
BACE4007232.0005EA 0 EUR InStock
BACE4007232.0005
N-Acetyl-D-methionin
N-Acetyl-D-methionin
Formel: C₇H₁₃NO₃S
MDL Number: MFCD00069962
CAS-Nummer: 1509-92-8
EINECS: 216-144-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge