4-Chlor-D-phenylalanin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
4011117.0001
BACE4011117.0001EA 0 EUR InStock
BACE4011117.0001
4-Chlor-D-phenylalanin
4-Chlor-D-phenylalanin
Formel: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199.64 g/mol
MDL Number: MFCD00079675
CAS-Nummer: 14091-08-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge