3-Nitro-L-tyrosin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
4026245.0025
BACE4026245.0025EA 0 EUR InStock
BACE4026245.0025
3-Nitro-L-tyrosin
3-Nitro-L-tyrosin
Formel: C₉H₁₀N₂O₅
MDL Number: MFCD00007123
CAS-Nummer: 621-44-3
EINECS: 210-688-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge