Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

L(+)-Arginin

Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

4030316.0250
BACE4030316.0250EA 0 EUR InStock
BACE4030316.0250
L(+)-Arginin
L(+)-Arginin


Formel: C₆H₁₄N₄O₂
MW: 174.2 g/mol
Siedepunkt: 368
Melting Pt: 238
Dichte: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002635
CAS-Nummer: 74-79-3
EINECS: 200-811-1
Merck Index: 13,00785
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge