1-Methylimidazol-2-carbonsäure
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
4035264.0001 4035264.0005
BACE4035264.0001EA 0 EUR InStock
BACE4035264.0001 BACE4035264.0005
1-Methylimidazol-2-carbonsäure
1-Methylimidazol-2-carbonsäure
Formel: C₅H₆N₂O₂
MDL Number: MFCD01863421
CAS-Nummer: 20485-43-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge