Ultraschallkonverter HD 5000
Lieferant: BANDELIN-ELECTRONIC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
3749
BAND3749EA 1550 EUR InStock
BAND3749
Ultraschallkonverter HD 5000
Homogenisatoren Ultraschall-Desintegratoren
Ein Ultraschallkonverter wandelt die vom Ultraschallgenerator gelieferte elektrische Energie in mechanische Schwingungen um.
Der Ultraschallbetrieb kann durch Betätigen der Tasten „Start“, „Pause“ und „Stop“ auf dem Touchdisplay oder über den Taster am Ultraschallkonverter gestartet und gestoppt werden.
Mit Ausnahme des UW 5020, der mit 30 kHz arbeitet, arbeiten alle anderen SONOPULS Ultraschallkonverter der 5000er-Serie mit einer Ultraschallfrequenz von 20 kHz.
Am Ultraschallkonverter befindet sich ein Taster. Mit diesem lässt sich der Ultraschallbetrieb EIN/AUS schalten und die handgeführte Pulsation steuern. Außerdem befindet sich am Ultraschallkonverter eine Anschlussbuchse, um über einen Temperatursensor die Probentemperatur zu überwachen.
Zur Temperaturüberwachung wird der Temperatursensor an die dafür vorgesehene Buchse angeschlossen, die ansonsten mit einer Staubkappe abgedeckt ist. Am Generator erscheint eine Temperaturanzeige, sodass der Benutzer die Temperatur jederzeit aufzeichnen kann. Bei Überschreiten der Grenztemperatur ertönt ein Warnsignal und/oder der Prozess wird automatisch gestoppt.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge