Desinfektionsmittel für den Einsatz in Ultraschallbädern, STAMMOPUR DR 8
Lieferant: BANDELIN-ELECTRONIC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
972
BAND972EA 66 EUR InStock
BAND972
Desinfektionsmittel für den Einsatz in Ultraschallbädern, STAMMOPUR DR 8
Reinigungsmittel Desinfektionsmittel
STAMMOPUR DR 8 Konzentrat ist speziell für die Reinigung von hochempfindlichen Geräten bei kurzen Ultraschall-Behandlungszeiten in Ultraschallbädern entwickelt.
  • Schnelle Desinfektion und effiziente Reinigung in Ultraschallbädern
  • Rezeptur ist frei von Aldehyden, Phenolen und Chlor
  • Breites Wirkungsspektrum: bakterizid, tuberkulozid, levurozid
  • Viruzide Wirksamkeit gegen BVDV, Vaccinia, Papova, HBV, HCV, HIV, A-H5N1
  • Hohe Materialverträglichkeit: Metall, Glas, Porzellan, Kunststoff und Gummi
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge