Rohr zur Kryokonservierung
Lieferant: BARNSTEAD THERMOLYNE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
4000211 4000217
BARN4000211EA 19.9 EUR InStock
BARN4000211 BARN4000217
Rohr zur Kryokonservierung
Dewars und Kryogefäße
Diese Rohrsysteme aus Aluminium dienen der Aufbewahrung von Zellen, Geweben oder anderen biologischen Proben.
  • Kostengünstig
  • Stabiler Aluminiumaufbau und stabile Vakuumisolierung
  • Schmale Öffnung minimiert LN2Verdunstung
  • Sichere Feststellbügel
Farbe: Silber
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge