VWR® B´mat, Permanentmatten für Reinräume
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
115-1832EA 0 EUR InStock
115-1832 115-1831 115-1807 115-1833 115-1834 115-1835 115-1836 115-1808 115-1801 115-1802 115-1837 115-1838 115-1839 115-1840 115-1842 115-1841 115-1847 BASABMAT080X120CM BASABMAT100X100CM BASABMAT120X250CM BASABMAT090X250CM BASABMAT090X300CM BASABMAT040X120CM BASABMAT120X135CM BASABMAT120X180CM BASABMAT120X210CM BASABMAT085X140CM BASABMAT080X150CM BASABMAT080X170CM BASABMAT100X230CM BASABMAT130X400CM BASABMAT230X250CM
VWR® B´mat, Permanentmatten für Reinräume
Fußmatten Permanente Bodenmatten
Dauermatten werden verlegt, um ein Höchstmaß an Sauberkeit zu gewährleisten. Die Lebensdauer der Matten hängt stark von der Menge und dem Sauberkeitsgrad des Fuß- und Radverkehrs ab. Lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel sollten auf keinen Fall für diese Matten verwendet werden: Sie beeinträchtigen sowohl die Funktion als auch die Optik. Um Rutschgefahr zu vermeiden, ist es außerdem wichtig, dass sowohl die Matten als auch der Bodenbelag vollständig trocken sind.
  • Patentiertes Polymer (bakteriostatisch, ESD, keine Ausgasung)
  • Bindet über 98% der an
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..