BSOCOES (Bis[2-(N-succinimidyl-oxycarbonyloxy)ethyl] sulphone)
Lieferant: G Bioscienes
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BC01
BC01EA 535 EUR InStock
BC01
BSOCOES (Bis[2-(N-succinimidyl-oxycarbonyloxy)ethyl] sulphone)
BSOCOES (Bis[2-(N-succinimidyl-oxycarbonyloxy)ethyl] sulphone)
(Bis(2-[Succinimidooxycarbonyloxy]ethyl) sulfone Homobifunctional Cross Linkers.
Formel: C₁₄H₁₆N₂O₁₂S
MDL Number: MFCD00047123
CAS-Nummer: 57683-72-4
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74bef60154b431c30e32482f90c9752c24659290&vid=74bef60154b431c30e32482f90c9752c24659290&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Spacer Arm (Å) 13
Reactive Toward Primary Amines
Membrane Permeable Yes
Water Soluble No
Cleavable/ Reversible Base
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge