Insulinspritzen, BD Micro-Fine™
Lieferant: BECTON DICKINSON MEDICAL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
320926 320927 324892 324891 324826 324825 324827 324824
BDAM320926EA 155 EUR InStock
BDAM320926 BDAM320927 BDAM324892 BDAM324891 BDAM324826 BDAM324825 BDAM324827 BDAM324824
Insulinspritzen, BD Micro-Fine™
Spritzen Spritzen, medizinisch
Micro-Fine™ is a single-use syringe for diabetes. It offers a more comfortable and convenient way to inject insulin with three different volumes.
  • Made from surgical stainless steel
  • Precision and comfort
  • Optimum shape and sharpness of the needle tip and bevel
  • Electro polished needle shaft
The white and orange protective cap conforms with sterility and a minimal dead space reduces the risk of air bubbles and prevents waste of insulin.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..