Coagulation tubes, BD Vacutainer®
Lieferant: BECTON DICKINSON MEDICAL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
367704UK 363048 363093UK 367599UK 367562UK
613-3984EA 195 EUR InStock
613-3984 BDAM363048 BDAM363093UK BDAM367599UK BDAM367562UK
Coagulation tubes, BD Vacutainer®
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Probenentnahme und Probenvorbereitung Entnahme und Vorbereitung von Blutproben
PET/PP or glass.
  • With buffered citrate
  • With paper lable
  • Hemogard™ closure
Citrate tubes
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge