BD®-Arterienkanüle
Lieferant: BECTON DICKINSON MEDICAL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
682245
BDAM682245EA 133 EUR InStock
BDAM682245
BD®-Arterienkanüle
Kanülen
Die BD®-Arterienkanüle wurde speziell für die arterielle Kanülierung entwickelt und ermöglicht die Überwachung des arteriellen Drucks und die serielle Bestimmung des arteriellen Blutgases.
  • Entwickelt, um glatte Haut und Venenpenetration zu unterstützen
  • Klare Sichtbarkeit des Blutrückflusses bestätigt arteriellen Eintritt
  • Flexible Flügel stabilisieren den Katheter an Ort und Stelle und helfen, unerwünschte Bewegungen zu verhindern
Das Gerät ist so konzipiert, dass es einen Rückfluss verhindert, was das Risiko von Luftembolien und Blutkontakt potenziell verringert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge