Peristaltic pump, multi channel, PLP380
Lieferant: BEHR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
B00454739
BEHRB00454739EA 0 EUR InStock
BEHRB00454739
Peristaltic pump, multi channel, PLP380
Pumpen Peristaltikpumpen
High flexibility of chemical resistance.
  • High speed range
  • Controlling through external signals is possible
  • Controlling through a computer is possible
For the Dülabo peristaltic pump PLP380 there are different pump heads which can be applied, this results in flexibility in your day to day usage, enabling multiple tubing sizes being applicable. Depending on the tubing material in use, this pump type can be used for various chemicals, korro-sive and aggressive as well as sterile solutions. The user friendly membrane keyboard enables the user toMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..