Abklärflaschen
Lieferant: BEHR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
QL9002607
BEHRQL9002607EA 0 EUR InStock
BEHRQL9002607
Abklärflaschen
Flaschen Abklärflaschen
Abklärflaschen, HDPE natur, Enghals-Lagerflaschen mit Skala.
  • UV-Schutz für eine lange Haltbarkeit
  • Beständig gegen Säurenund Chemikalien
  • Farbwunsch und Aufdruck möglich
Lagerungsgefäß mit Ablauf aus lebensmittelechtem Polyethylen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..