Fluoreszierende Skala, Scienceware®
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
F133550001
BELAF133550001EA 53.1 EUR InStock
BELAF133550001
Fluoreszierende Skala, Scienceware®
Lineale
Anhand der fluoreszierenden Skala können mit Ethidiumbromid gefärbte Nukleinsäure-Agarose- und Acrylamid-Gele beobachtet und fotografiert werden.
  • Skala leuchtet unter UV-Licht sichtbar auf
  • Kann für Messungen der Nukleinsäuren-Mobilität verwendet werden
  • Kann für die Quantifizierung der Größe von Nukleinsäurefragmenten verwendet werden
  • Messung ermöglicht den Vergleich von Gelen von Durchläufen zu unterschiedlichen Zeiten unter den gleichen Bedingungen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..