Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Reagenzglasgestelle, Stack Rack™

Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

F188601316 F188602630
BELAF188601316EA 110 EUR InStock
BELAF188601316 BELAF188602630
Reagenzglasgestelle, Stack Rack™
Gestelle Reagenzglasgestelle
PP, weiß

  • Robust und chemikalienbeständig
  • Bruch- und fleckenfest
  • Obere Regalhöhe: 70 mm

Diese steifen Racks haben ineinander greifende Endplatten mit Griffen für sicheres Stapeln beim Beladen mit bis zu 100 mm langen Röhrchen. Die Reihen sind nummeriert und beschriftet zur einfachen Identifizierung der Röhrchen.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge