Gewebedisaggregator und Sterileware® Pistill, SCIENCEWARE®
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
F199110001
BELAF199110001EA 132 EUR InStock
BELAF199110001
Gewebedisaggregator und Sterileware® Pistill, SCIENCEWARE®
Mörser und Pistille Pistille
Doppelseitiges Pistill mit flachen Enden, um Weichgewebe effektiv durch Siebe zu drücken. So wird die Organstruktur zum Erzeugen von Zellisolaten zerstört.
  • Doppelseitiges Design erlaubt die Auswahl des gewünschten Durchmessers
  • Chemikalienbeständig und autoklavierbar FDA-zugelassene Polypropylenkonstruktion
  • Dem Zweck entsprechend individuell verpackt und gamma-sterilisiert
  • Enden Ø: 0,95 cm und 1,27 cm
Sterilisierte Produkte können nicht umgetauscht werden.
Lieferumfang: Der 12-Well-Gewebedisaggregator hat einen Autoklavenrahmen aus Edelstahl und 12 einzeln verpackte, sterile Stößel.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge