Mini tongs, Sterileware®, SP Bel-Art
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
F379440000
BELAF379440000EA 118 EUR InStock
BELAF379440000
Mini tongs, Sterileware®, SP Bel-Art
Zangen
PS, white. For handling food, biological, chemical or pharmaceutical samples.
  • Individually packaged, lot traceable and sterilized sample handling tongs
  • Molded from smooth white polystyrene
  • Serrated jaws securely hold small quantities of moist or dry material
  • Disposable, designed for one time use to avoid cross contamination
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge