Fume hood, benchtop, small, SP Bel-Art
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
H500000002
BELAH500000002EA 1240 EUR InStock
BELAH500000002
Fume hood, benchtop, small, SP Bel-Art
Dunstabzugshauben und Verkleidungen Apotheken-Abzüge
Benchtop fume hood designed for small facilities or installations in which a number of fume hoods are needed, this unit is mainly used in schools, junior colleges and universities.
  • Easy to clean
  • Bottom gap allows for continuous air flow
  • One-piece shell moulded of chemical resistant polyethylene with rounded inside corners
  • Clear acrylic sash slides on a track featuring stop pins for open, closed or intermediate positions
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
SERVICELEISTUNGEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..