Digital refractometers, RFM300-T
Lieferant: BELLINGHAM STANLEY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
19-30-61-181 19-30-61-182 19-30-61-191 19-40-61-181 19-40-61-182 19-40-61-191 19-30 19-40
635-0730EA 12190 EUR InStock
635-0730 635-0731 635-0732 635-0734 635-0735 635-0736 BELL19-30 BELL19-40
Digital refractometers, RFM300-T
Refraktometer Tischrefraktometer
These high precision refractometers are designed for applications in food and beverage, including fruit juice, emulsions or chemicals.
  • Flat prism surface, touch screen and Peltier control
  • Smart temperature stability check only displays results when sample is stable
  • Up to 8000 readings stored in memory can be downloaded to a PC using free downloadable software
Zertifizierungen: US/EP/BP/JP. FDA 21 CFR part 11. Validation documentation IQ/OQ/PQ is available on request.
Lieferumfang: Supplied with power cable and multi-language CD manual. EU, UK andMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..