4-Brom-N-phenylanilin
Lieferant: BEPHARM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
B95236-100G
BEPHB95236-100GEA 0 EUR InStock
BEPHB95236-100G
4-Brom-N-phenylanilin
4-Brom-N-phenylanilin
Formel: C₁₂H₁₀BrN
MDL Number: MFCD07779504
CAS-Nummer: 54446-36-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge